Learn More
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30773418
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30773418 100 g
30772477 500 g
30764799 1 kg
30772159 25 g
30767559 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30773418 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD134280100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
CAS 15687-27-1
Summenformel C13H18O2
MDL-Nummer MFCD00010393
Menge 100 g
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)C)CC(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 206.28
Reinheit (%) 98%