Learn More
2-(4-Methanesulfonyl-phenyl)-1-(6-methyl-pyridin-3-yl)-ethanone, TRC
Artikelnummer. 17942705
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17942705 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17942705 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2259151G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(6-Methyl-3-pyridinyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone
CAS 221615-75-4
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C15 H15 N O3 S
Menge 1 g
Synonym 1-(6-Methyl-3-pyridinyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-ethanone, 1-(6-Methylpyridin-3-yl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone
InChI-Formel InChI=1S/C15H15NO3S/c1-11-3-6-13(10-16-11)15(17)9-12-4-7-14(8-5-12)20(2,18)19/h3-8,10H,9H2,1-2H3
SMILES Cc1ccc(cn1)C(=O)Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)C
IUPAC-Name 1-(6-methylpyridin-3-yl)-2-(4-methylsulfonylphenyl)ethanone
Molekulargewicht (g/mol) 289.35
Formelmasse 289.0773
Reinheit (%) >95%