Learn More
2-(4-Methoxyphenyl)Acetaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30474806
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30474806 50 mg 50 Milligramm
30480276 100 mg 100 Milligramm
30481926 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30474806 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM22298350MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5703-26-4
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.17
IUPAC-Name 2-(4-Methoxyphenyl)acetaldehyd
SMILES COc1ccc(CC=O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Methoxyphenyl)acetaldehyde
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O2/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5,7H,6H2,1H3
Formelmasse 150.0681