Learn More
2-((4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)acetic acid, 95%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-((4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)acetic acid |
| CAS | 64700-15-8 |
| Summenformel | C12H10O5 |
| MDL-Nummer | MFCD00010854 |
| Menge | 1 g |
| SMILES | O=C(O)COC1=CC(O2)=C(C=C1)C(C)=CC2=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 234.20 |
| Reinheit (%) | 95% |