Learn More
2-(4-Methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)benzoesäure-hydrochloridhemihydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10602895
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10602895 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10103774 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10602895 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC60451DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 921938-77-4
Summenformel C13H19ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 270.757
MDL-Nummer MFCD09065004
InChI-Schlüssel UCYNEWGETFFMQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid hydrochloride, 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid hcl, 2-4-methylhomopiperazin-1-yl benzoic acid hydrochloride hemihydrate, 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1, 2-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzoic acid hydrochloride 0.5 hydrate, benzoicacid, 2-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl-, hydrochloride 1:1, benzoicacid,2-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 24229621
IUPAC-Name 2-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzoesäure;hydrochlorid
SMILES CN1CCCN(CC1)C2=CC=CC=C2C(=O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzoic acid hydrochloride hemihydrate
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 279.77
Reinheit (%) 95%