Learn More
2-(4-Methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)benzoesäure-hydrochloridhemihydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzoic acid hydrochloride hemihydrate |
| CAS Min. % | 94.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 279.77 |
| Reinheit (%) | 95% |