Learn More
2-(4-Methylphenyl)-1,3-thiazol-4-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(4-Methylphenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | 2-(4-Methylphenyl)-1,3-thiazol-4-carboxylat |
Formelmasse | 219.26 |
Reinheit (%) | 97% |