Learn More
2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11323177 5 g 5 Gramm
11333177 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13611.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5406-86-0 | C12H18O | 178.275 g/mol
2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol, ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen. Es wird auch als Zwischenprodukt für die organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5406-86-0
Summenformel C12H18O
Molekulargewicht (g/mol) 178.275
MDL-Nummer MFCD00236023
InChI-Schlüssel NZGMMENPUKHODD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-tert-butylphenyl ethanol, 2-4-tert-butyl phenyl ethanol, p-tert-butylphenethyl alcohol, p-tert-butyl phenethyl alcohol, phenethyl alcohol, p-tert-butyl, 4-tert-butylphenethyl alcohol, unii-aes74i7nru, aes74i7nru, benzeneethanol, 4-1,1-dimethylethyl
PubChem CID 79410
IUPAC-Name 2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-tert-Butylphenyl)ethanol
Schmelzpunkt 31°C to 35°C
Dichte 0.975
Siedepunkt 141°C to 143°C (15 mmHg)
Brechungsindex 1.5209
Menge 5 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 2246595
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 178.28
Reinheit (%) 96%