Learn More
2-(4-Toluoyl)Benzoesäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11445153
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11445153
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12795.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85-55-2
Summenformel C15H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 240.26
MDL-Nummer MFCD00020287
InChI-Schlüssel ICQOWIXIHDDXDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-methylbenzoyl benzoic acid, 2-p-toluoyl benzoic acid, benzoic acid, 2-4-methylbenzoyl, 2-p-toluyl benzoic acid, o-p-toluoyl benzoic acid, benzoic acid, o-p-toluoyl, 2-p-toluoylbenzoic acid, unii-4dn9g70pqf, 4'-methylbenzophenone-2-carboxylic acid, p-toluoyl-o-benzoic acid
PubChem CID 66563
IUPAC-Name 2-(4-methylbenzoyl)benzoic acid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Toluoyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 137°C to 139°C
Menge 100 g
Beilstein 2111078
Merck Index 14,9539
Formelmasse 240.26
Reinheit (%) 98%