Learn More
2-[4-(Trifluormethyl)phenyl]ethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15431619
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
775-00-8
C9H10F3N
189.181
MFCD01529875
HMFOBPNVAAAACP-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethylphenethylamine, 2-4-trifluoromethyl-phenyl-ethylamine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethanamine, 4-trifluoromethyl phenethylamine, 2-4-trifluoromethyl-phenyl ethylamine, 2-4-trifluoromethylphenyl ethylamine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-amine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethylamine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethyl amine
1988106
2-[4-(trifluormethyl)phenyl]ethanamin
C1=CC(=CC=C1CCN)C(F)(F)F
775-00-8
C9H10F3N
189.181
MFCD01529875
HMFOBPNVAAAACP-UHFFFAOYSA-N
4-trifluoromethylphenethylamine, 2-4-trifluoromethyl-phenyl-ethylamine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethanamine, 4-trifluoromethyl phenethylamine, 2-4-trifluoromethyl-phenyl ethylamine, 2-4-trifluoromethylphenyl ethylamine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-amine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethylamine, 2-4-trifluoromethyl phenyl ethyl amine
1988106
2-[4-(trifluormethyl)phenyl]ethanamin
C1=CC(=CC=C1CCN)C(F)(F)F
It is applied as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Säuren und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2719818
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 189.18
Reinheit (%) 98%