Learn More
2,5-Bis(Trifluoromethyl)Anilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11373646 5 g 5 Gramm
11363646 1 g 1 Gramm
11383646 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11373646 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14706.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 328-93-8 | C8H5F6N | 229.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 328-93-8
Summenformel C8H5F6N
Molekulargewicht (g/mol) 229.13
MDL-Nummer MFCD00074940
InChI-Schlüssel XWMVIJUAZAEWIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-bis trifluoromethyl aniline, 2,5-di trifluoromethyl aniline, 2,5-bis-trifluoromethyl aniline, 2,5-bis-trifluoromethylaniline, benzenamine, 2,5-bis trifluoromethyl, 2,5-bis trifluoromethyl-aniline, 2,5-bis trifluoromethyl benzenamine, 1-amino-2,5-bis trifluoromethyl benzene, 2,5-bis trifluoromethyl phenylamine, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-2,5-xylidine
PubChem CID 719818
IUPAC-Name 2,5-Bis(Trifluormethyl)Anilin
SMILES NC1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
Dichte 1.467
Siedepunkt 70°C to 71°C (15 mmHg)
Flammpunkt 71°C (159°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.4338
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2653046
Formelmasse 229.13
Reinheit (%) 99%