missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(5-Chlorobenzo[b]thiophen-3-yl)acetic acid, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30803605
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30803605 250 mg
30800153 1 g
30793563 100 mg
30792204 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30803605 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD12581250mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-(5-Chlorobenzo[b]thiophen-3-yl)acetic acid
CAS 17266-30-7
Summenformel C10H7ClO2S
MDL-Nummer MFCD00052308
Menge 250 mg
SMILES O=C(O)CC1=CSC2=CC=C(Cl)C=C21
Molekulargewicht (g/mol) 226.68
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.