Learn More
2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497457 25 g 25 Gramm
15487457 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H35053.14
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1991-52-2 | C15H24O2 | 236.355 g/mol
2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol is used as a non-tumorigenic compound in contrast to DBHQ.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol wird im Gegensatz zu DBHQ als nicht-tumorerzeugende Verbindung verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1991-52-2
Summenformel C15H24O2
Molekulargewicht (g/mol) 236.355
MDL-Nummer MFCD00274238
InChI-Schlüssel FLLRQABPKFCXSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenol, 2,5-di-tert-butyl-4-hydroxyanisole, ccris 5220, unii-593e9t2mwh, phenol,2,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-methoxy, acmc-1bqnv, spectrum1505039, 2,5-di-t-butyl-4-methoxyphenol, 2,5-di-t-butyl-4-hydroxyanisole, 2,5-di-tert-butyl4-hydroxyanisole
PubChem CID 74812
IUPAC-Name 2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1OC)C(C)(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Schmelzpunkt 99°C to 102°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Menge 25 g
Formelmasse 236.36
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver