Learn More
2,5-Di-tert-butylhydrochinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10404555 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10404555 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10215960 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10404555 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 150840025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 88-58-4 | C14H22O2 | 222.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-58-4
Summenformel C14H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 222.33
MDL-Nummer MFCD00008825
InChI-Schlüssel JZODKRWQWUWGCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-di-tert-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylbenzene-1,4-diol, dibug, dtbhq, dybug, santovar o, di-t-butylhydroquinone, 2,5-di-tert-butylquinol, nonflex alba, 2,5-di-t-butylhydroquinone
PubChem CID 2374
ChEBI CHEBI:41094
IUPAC-Name 2,5-di-tert-butylbenzene-1,4-diol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(O)=C(C=C1O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Di-tert-butylhydroquinone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 212°C to 218°C
Farbe Beige bis Beige-Rosa
Dichte 216g/mL
Flammpunkt 216°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2.5 kg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in aqueous alkali,soluble in acetone,alcohol and benzene,practically insoluble in toluene and hexane
Formelmasse 222.33
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver