Learn More
2,5-Diaminohydrochinon-Dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435087
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11435087 0.25 g 0.25 Gramm
11425087 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21969.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 24171-03-7 | C6H10Cl2N2O2 | 213.058 g/mol
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride is used in the preparation of polymers, synthetically cross-linked polyimide and silica hybrid films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Diaminohydrochinon-dihydrochlorid wird bei der Herstellung von Polymeren, synthetisch quervernetzten Hybridfolien aus Polyimid und Kieselgel, verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Es kann sich bei Lagerung schwarz-violett verfärben. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24171-03-7
Summenformel C6H10Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 213.058
MDL-Nummer MFCD00239416
InChI-Schlüssel NILKAWPWTYPHAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-diaminobenzene-1,4-diol dihydrochloride, 2,5-diamino-1,4-dihydroxybenzene dihydrochloride, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, acmc-20aobi, 1,4-benzenediol, 2,5-diamino-, dihydrochloride, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol, chloride, chloride, 1,4-benzenediol,2,5-diamino-,hydrochloride 1:2, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol-hydrogen chloride 1/2, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, technical at
PubChem CID 16212088
IUPAC-Name 2,5-Diaminobenzol-1,4-Diol;dihydrochlorid
SMILES C1=C(C(=CC(=C1O)N)O)N.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride
Schmelzpunkt >300°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 0.25 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 213.06
Reinheit (%) 97%