Learn More
2,5-Diaminotoluene (>80%), TRC
Artikelnummer. 30135523
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135523 10 g 10 Gramm
30132418 5 g 5 Gramm
18080730 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30135523 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT53587710G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-70-5
Summenformel C7 H10 N2
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
Synonym Toluene-2,5-diamine (7CI,8CI), 2-Methyl-1,4-benzenediamine, 1,4-Diamino-2-methylbenzene, 1-Methyl-2,5-diaminobenzene, 2,5-Diaminotoluene, 2,5-Diaminotoluol, 2-Methyl-1,4-phenylenediamine, 2-Methyl-p-phenylenediamine, 4-Amino-2-methylaniline, 4-Amino-3-methylaniline, C.I. 76042, Toluylene-2,5-diamine, p-Toluenediamine
IUPAC-Name 2-methylbenzene-1,4-diamine
SMILES Cc1cc(N)ccc1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Diaminotoluene
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H10N2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
Formelmasse 122.0844