Learn More
2,5-Dibromanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499406
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499406 5 g 5 Gramm
11409416 25 g 25 Gramm
11419416 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11499406 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19114.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 3638-73-1 | C6H5Br2N | 250.921 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3638-73-1
Summenformel C6H5Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 250.921
MDL-Nummer MFCD00007636
InChI-Schlüssel WRTAZRGRFBCKBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromobenzenamine, benzenamine, 2,5-dibromo, 2,5-dibromophenylamine, rarechem fh 1w 0043, pubchem3452, 2,5-dibromo-phenylamine, aniline, 2,5-dibromo, 2,5-bis bromanyl aniline, acmc-209im6, 2,5-dibromoaniline
PubChem CID 77198
IUPAC-Name 2,5-Dibromanilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)N)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,5-Dibromoaniline
Schmelzpunkt 51°C to 56°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Characteristic
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1817548
Formelmasse 250.93
Reinheit (%) 98%