Learn More
2,5-Dibrombenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11457377 5 g 5 Gramm
11467377 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15077.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 610-71-9 | C7H4Br2O2 | 279.92 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 610-71-9
Summenformel C7H4Br2O2
Molekulargewicht (g/mol) 279.92
MDL-Nummer MFCD00016494
InChI-Schlüssel SQQKOTVDGCJJKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,5-dibromo, rarechem fh 1w 0049, pubchem3859, 2,5-dibromobenzoicacid, 2,5-dibromo-benzoic acid, benzoicacid, 2,5-dibromo, 4-09-00-01027 beilstein handbook reference, ksc353s4r, acmc-1b114, 2,5-dibromobenzoic acid
PubChem CID 11891
IUPAC-Name 2,5-dibrombenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC(Br)=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dibromobenzoic acid
Schmelzpunkt 153°C to 157°C
Menge 5 g
Beilstein 1868193
Formelmasse 279.93
Reinheit (%) 98%