Learn More
2,5-Dibromtoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454017
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11454017 25 g 25 Gramm
11444017 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454017 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19418.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 615-59-8 | C7H6Br2 | 249.933 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-59-8
Summenformel C7H6Br2
Molekulargewicht (g/mol) 249.933
MDL-Nummer MFCD00000090
InChI-Schlüssel QKEZTJYRBHOKHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromotoluene, benzene, 1,4-dibromo-2-methyl, toluene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo toluene, 3,6-dibromotoluene, 1,4-dibromo-2-methyl-benzene, pubchem3922, acmc-209mu2, chemwish ic06904
PubChem CID 12006
IUPAC-Name 1,4-Dibromo-2-Methylbenzol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dibromotoluene
Schmelzpunkt 5°C to 6°C
Dichte 1.813
Siedepunkt 106°C to 108°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.602
Menge 25 g
Beilstein 1859123
Formelmasse 249.94
Reinheit (%) 98%