Learn More
2,5-Dichlorobenzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10273522
Click to view available options
:
Amber Glass Bottle; 1g
Artikelnummer. 10273522
Marke: Thermo Scientific Maybridge TL00182DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dichlorobenzylamine
CAS 10541-69-2
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Amber Glass Bottle
Summenformel C7H7Cl2N
Strukturformel Cl2C6H3CH2NH2
MDL-Nummer MFCD00052391
Menge 1g
Synonym 2,5-dichlorobenzylamine, 2,5-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-benzylamine, 1-2,5-dichlorophenyl methanamine, 2,5-dichlorophenyl methylamine, 2,5-dichlorobenzylam, acmc-1bxya, rarechem al bw 0384, 2,5-dichlorobenzyl amine
InChI-Schlüssel AKGJLIXNRPNPCH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)CN)Cl
IUPAC-Name (2,5-dichlorophenyl)methanamine
Molekulargewicht (g/mol) 176.04
PubChem CID 457600
Formelmasse 176.05
Reinheit (%) 97%