Learn More
2,5-Dichlorohydroquinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479187
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11479187 1 g 1 Gramm
11489187 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479187 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21285.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 824-69-1 | C6H4Cl2O2 | 179.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 824-69-1
Summenformel C6H4Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 179.00
MDL-Nummer MFCD00041749
InChI-Schlüssel AYNPIRVEWMUJDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorohydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-p-hydroquinone, hydroquinone, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-p-benzohydroquinone, 2,5-dchq, 2,5-dichloro-1,4-hydroquinone, 2,5-dichloro-1,4-benzenediol, unii-d489x4tqvd, 2,5-dichloro-1,4-dihydroxybenzene
PubChem CID 65
ChEBI CHEBI:27545
IUPAC-Name 2,5-dichlorbenzol-1,4-diol
SMILES OC1=CC(Cl)=C(O)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichlorohydroquinone
Schmelzpunkt 168°C to 171°C
Menge 1 g
Formelmasse 179
Reinheit (%) 97%