Learn More
2,5-Dichlorthiophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484070
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11484070 1 g 1 Gramm
11400293 5 g 5 Gramm
11410293 25 g 25 Gramm
11420293 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11484070 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11434.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5858-18-4 | C6H4Cl2S | 179.058 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5858-18-4
Summenformel C6H4Cl2S
Molekulargewicht (g/mol) 179.058
MDL-Nummer MFCD00004831
InChI-Schlüssel QIULLHZMZMGGFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorothiophenol, 2,5-dichlorobenzene-1-thiol, benzenethiol, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro thiophenol, thiophenol, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorophenylmercaptan, pubchem6801, thiophenol,5-dichloro, 2,5-dichlorobenzenthiol, 2,5-dichloro-thiophenol
PubChem CID 79965
IUPAC-Name 2,5-dichlorbenzolthiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)S)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichlorothiophenol
Schmelzpunkt 22°C to 25°C
Siedepunkt 112°C to 116°C (50 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.619
Menge 1 g
Beilstein 2042866
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 179.07
Reinheit (%) 98%