Learn More
2,5-Difluoro-4-Methoxybenzaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10067689
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10067689 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10067689 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00189DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
CAS 879093-08-0
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C8H6F2O2
MDL-Nummer MFCD06246882
Menge 1 g
Synonym 2,5-difluoro-4-methoxy-benzaldehyde, 2,5-fluoro-4-methoxybenzaldehyde, pubchem17005, acmc-209qqk, 2,5-difluoro-4-methyoxybenzaldehyde, benzaldehyde,2,5-difluoro-4-methoxy, benzaldehyde, 2,5-difluoro-4-methoxy, 2,5-difluoro-4-methoxybenzaldehyde, 97+%
InChI-Schlüssel DCGKDDVUUMOTDH-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(F)C=C(C=O)C(F)=C1
IUPAC-Name 2,5-Difluor-4-methoxybenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 172.13
PubChem CID 3856938
Formelmasse 172.13
Reinheit (%) 97%