Learn More
2,5-Difluorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11388195
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11388195 25 g 25 Gramm
11378195 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388195 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08504.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2646-90-4
Summenformel C7H4F2O
Molekulargewicht (g/mol) 142.105
MDL-Nummer MFCD00010327
InChI-Schlüssel VVVOJODFBWBNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluoro benzaldehyde, 2,5-difluoro-benzaldehyde, 2,5-difluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2,5-difluoro, timtec-bb sbb006570, 2,5-difluorobenzalde, pubchem1437, 2,5-fluorobenzaldehyde, 2,5 difluorobenzaldehyde, acmc-1cq4a
PubChem CID 137663
IUPAC-Name 2,5-Difluorbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C=O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Difluorobenzaldehyde
Dichte 1.308
Siedepunkt 67°C to 69°C (17 mmHg)
Flammpunkt 58°C (136°F)
Brechungsindex 1.4985
Menge 25 g
UN-Nummer UN1989
Beilstein 2573664
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 142.11
Reinheit (%) 98%