Learn More
2,5-Difluorbenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11498743
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11498743 5 g 5 Gramm
11488743 1 g 1 Gramm
11408753 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11498743 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10503.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird bei der Herstellung von Hydrazon-Derivaten verwendet. Wirkt als potenzielles antibakterielles Mittel.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,5-Difluorbenzoesäure wird bei der Herstellung von Hydrazonderivaten verwendet, die als potentielles antibakterielles Mittel wirken.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2991-28-8
Summenformel C7H4F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.104
MDL-Nummer MFCD00002410
InChI-Schlüssel LBQMIAVIGLLBGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,5-difluoro, 2,5-difluorobenzoicacid, 2,5-difluoro-benzoic acid, pubchem4935, 2,5-difluorobenzic acid, acmc-1cj4a, ksc206g1b, rarechem al bo 0019, lbqmiavigllbgw-uhfffaoysa, 2,5-difluorobenzoic acid
PubChem CID 76339
IUPAC-Name 2,5-difluorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)O)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,5-Difluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 127°C to 132°C
Geruch Odorless
Menge 5 g
Beilstein 973351
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 158.11
Reinheit (%) ≥98%