Learn More
2,5-Difluorbenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491159
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491159 1 g 1 Gramm
15401169 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15491159 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64111.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 393-38-4 | C7H3F5 | 182.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 393-38-4
Summenformel C7H3F5
Molekulargewicht (g/mol) 182.09
MDL-Nummer MFCD00042494
InChI-Schlüssel BLDOSVXRDMTZQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluorobenzotrifluoride, 1,4-difluoro-2-trifluoromethyl benzene, 1,4-difluoro-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1,4-difluoro-2-trifluoromethyl, pubchem1650, 1-trifluoromethyl-2,5-difluorobenzene
PubChem CID 11111097
IUPAC-Name 1,4-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC1=CC(=C(F)C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Difluorobenzotrifluoride
Schmelzpunkt -14°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.424 g/mL
Siedepunkt 107°C to 108°C
Brechungsindex 1.394
Menge 1 g
Beilstein 2049494
Formelmasse 182.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit