Learn More
2,5-Difluorphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493018
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493018 5 g 5 Gramm
11403028 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493018 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18744.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2713-31-7 | C6H4F2O | 130.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2713-31-7
Summenformel C6H4F2O
Molekulargewicht (g/mol) 130.09
MDL-Nummer MFCD00042501
InChI-Schlüssel INXKVYFOWNAVMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,5-difluoro, 1,4-difluoro-2-hydroxybenzene, phenol,2,5-difluoro, 2,5-difluorphenol, 2,5-difluorophenol;2,5-difluorophenol;, 2 5-difluorophenol, 2,5-difluoro phenol, 2,5-difluoro-phenol, phenol derivative, 5, pubchem3464
PubChem CID 94952
IUPAC-Name 2,5-difluorphenol
SMILES OC1=CC(F)=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Difluorophenol
Schmelzpunkt 36°C to 40°C
Flammpunkt 53°C (127°F)
Geruch Phenol-like
Menge 5 g
UN-Nummer UN2921
Beilstein 2081076
Formelmasse 130.09
Reinheit (%) 97%