Learn More
2,5-Difluorthiobenzimid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15454917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15454917 1 g 1 Gramm
15464917 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15454917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32225.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1029623-72-0
Summenformel C7H5F2NS
Molekulargewicht (g/mol) 173.181
MDL-Nummer MFCD09757552
InChI-Schlüssel SUFZOIVUVDOCQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-difluorothiobenzamide, benzenecarbothioamide,2,5-difluoro, 2,5-difluorobenzothioamide, 2,5-difluorobenzene-1-carbothioamide
PubChem CID 22713117
IUPAC-Name 2,5-difluorbenzolcarbothioamid
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)C(=S)N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Difluorothiobenzamide
Schmelzpunkt 109°C to 113°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 173.18
Reinheit (%) 97%