Learn More
2,5-Dihydroxybenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490333 100 g 100 Gramm
11480333 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490333 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11459.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.38 €
    140.65 € / 100 Gramm
    Sparen 31.73 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 490-79-9 | C7H6O4 | 154.121 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
2,5-Dihydroxybenzoesäure wird als Zwischenprodukt für Pharmazeutika (insbesondere für antipyetisches Anlgetikum, Antirheumatismus) und andere organische Synthese verwendet. Sie werden als Matrix für die Ionisierung von Peptiden, Proteinen und Kohlenhydraten verwendet. Im industriellen Bereich werden sie als Zwischenprodukte für die Herstellung anderer organischer Chemikalien, Harze, Polyester, Weichmacher, Farbstoffe, Konservierungsstoffe und Gummichemikalien verwendet.
Löslichkeit
Es ist löslich in Alkohol und Ether.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln, starken Basen, sauren Chloriden und sauren Anhydriden fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 490-79-9
Summenformel C7H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 154.121
MDL-Nummer MFCD00002460
InChI-Schlüssel WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym gentisic acid, hydroquinonecarboxylic acid, benzoic acid, 2,5-dihydroxy, 5-hydroxysalicylic acid, gensigen, gensigon, gentisate, 2,5-dioxybenzoic acid, 2,5-dhba, gentisinic acid
PubChem CID 3469
ChEBI CHEBI:17189
IUPAC-Name 2,5-Dihydroxybenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dihydroxybenzoic acid
Schmelzpunkt ∼206°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 2209119
Merck Index 14,4398
Löslichkeitsinformationen It is soluble in alcohol and ether.
Formelmasse 154.12
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dihydroxybenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dihydroxybenzoicacid