Learn More
2,5-Dihydroxybenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10367031 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10367031 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
10598971 5 g Glasflasche 5 Gramm
10127943 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10367031 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 165200500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00 €
    85.65 € / 50 Gramm
    Sparen 17.35 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 490-79-9 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 490-79-9
Summenformel C7H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 154.12
MDL-Nummer MFCD00002460
InChI-Schlüssel WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym gentisic acid, hydroquinonecarboxylic acid, benzoic acid, 2,5-dihydroxy, 5-hydroxysalicylic acid, gensigen, gensigon, gentisate, 2,5-dioxybenzoic acid, 2,5-dhba, gentisinic acid
PubChem CID 3469
ChEBI CHEBI:17189
IUPAC-Name 2,5-Dihydroxybenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dihydroxybenzoic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 204.0°C to 207.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (HO)2C6H3CO2H
Menge 50 g
Beilstein 10, 384
Merck Index 15, 4433
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,practically insoluble in chloroform,benzene and,carbon disulfide
Formelmasse 154.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dihydroxybenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.