Learn More
2,5-Dihydroxyterephthalsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7056129
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15462289 5 g 5 Gramm
15472289 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15462289
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64888.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 610-92-4 | C8H6O6 | 198.13 g/mol
Employed as an important intermediate for raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als wichtiges Zwischenprodukt für Rohstoffe und Zwischenprodukte in der organischen Synthese von Agrochemikalien, Pharmazeutika und Färbestoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Dimethylformamid.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 610-92-4
Summenformel C8H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 198.13
MDL-Nummer MFCD00132933
InChI-Schlüssel OYFRNYNHAZOYNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,5-dihydroxy, 2,5-dihydroxyterephthalicacid, 2,5-dihydroxy-1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,5-dihydroxybenzene-1,4-dicarboxylic acid, zlchem 699, acmc-1ayqi, 1, 2,5-dihydroxy, 2,5-dihydroxytelephthalic acid, #, 2,5-dihydroxyterephthalic acid
PubChem CID 69131
IUPAC-Name 2,5-dihydroxyterephthalsäure
SMILES C1=C(C(=CC(=C1O)C(=O)O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dihydroxyterephthalic acid
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Grau bis Grün
Menge 5 g
Beilstein 2696052
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot dimethylformamide.
Formelmasse 198.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dihydroxyterephthalic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,5-Dihydroxyterephthalic acid