Learn More
2,5-Dimethoxy-N-Methylanilin, TRC
Artikelnummer. 30375128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30375128 25 mg -
30372252 100 mg -
30386240 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30375128 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47280825MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10224-66-5
Summenformel C9H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 167.21
Synonym N-Methyl-2,5-dimethoxyaniline, 2,5-Dimethoxy-N-methylbenzenamine, (2,5-Dimethoxy-phenyl)-methyl-amine
SMILES CNc1cc(OC)ccc1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethoxy-N-methylaniline
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H13NO2/c1-10-8-6-7(11-2)4-5-9(8)12-3/h4-6,10H,1-3H3
Formelmasse 167.0946