Learn More
2,5-Dimethoxyanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10437772 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10437772 5 g Glasflasche 5 Gramm
10225910 50 g Glasflasche 50 Gramm
10724081 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10437772 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 150850050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 102-56-7 | C8H11NO2 | 153.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-56-7
Summenformel C8H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.18
MDL-Nummer MFCD00008368
InChI-Schlüssel NAZDVUBIEPVUKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,5-dimethoxy, aminohydroquinone dimethyl ether, 1-amino-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-dimethoxybenzenamine, aniline, 2,5-dimethoxy, unii-v3z5u3fl10, 2,5 dimethoxyaniline, 2,5-dimethoxyphenylamine, dimethoxyaniline 2,5-, 2,5-dimethoxy aniline
PubChem CID 7613
IUPAC-Name 2,5-Dimethoxyanilin
SMILES COC1=CC=C(OC)C(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethoxyaniline
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 79.0°C to 82.0°C
Farbe Braun bis Grau
Siedepunkt 140.0°C (7.0 mmHg)
Flammpunkt 130°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2C6H3NH2
Menge 5 g
Beilstein 13, 788
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4g/L (40°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 153.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Klumpen