Learn More
2,5-Dimethoxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455353
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11455353 5 g 5 Gramm
11465353 25 g 25 Gramm
11475353 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455353 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12901.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2785-98-0 | C9H10O4 | 182.175 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2785-98-0
Summenformel C9H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.175
MDL-Nummer MFCD00002436
InChI-Schlüssel NYJBTJMNTNCTCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,5-dimethoxy, 6-methoxy-m-anisic acid, 2,5-dimethoxy-benzoic acid, 2,5-dimethoxybenzoicacid, pubchem14413, acmc-1cit0, 2,5-dimethoxybenzoic acid
PubChem CID 76027
IUPAC-Name 2,5-Dimethoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 75°C to 79°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 2097993
Formelmasse 182.18
Reinheit (%) ≥98%