missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(2,5-Dimethoxyphenyl)boronic acid, 97%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31031030
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31031030 500 g
31028049 25 g
31014715 10 g
31022082 100 g
31022938 1 g
31021264 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31031030 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD10665500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (2,5-Dimethoxyphenyl)boronic acid
CAS 107099-99-0
Summenformel C8H11BO4
MDL-Nummer MFCD01318181
Menge 500 g
SMILES COC1=CC(B(O)O)=C(OC)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 181.98
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.