Learn More
2,5-Dimethylbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371437
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11371437 5 g -
11381437 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11371437
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01924.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5779-94-2 | C9H10O | 134.18 g/mol
2,5-Dimethylbenzaldehyde is useful for building asymmetric top molecules. 2,5-DMBA has also been used to analyze vehicle carbon emissions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Dimethylbenzaldehyd ist nützlich für den Aufbau asymmetrischer Kreiselmoleküle. 2,5-DMBA wurde auch zur Analyse der CO2-Emissionen von Fahrzeugen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht der Luft aussetzen. Inkompatibel mit Luft, starken Basen, starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5779-94-2
Summenformel C9H10O
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00003342
InChI-Schlüssel SMUVABOERCFKRW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22015
IUPAC-Name 2,5-dimethylbenzaldehyde
SMILES CC1=CC=C(C)C(C=O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethylbenzaldehyde
Dichte 0.95
Siedepunkt 104°C to 106°C (14 mmHg)
Flammpunkt 87°C (188°F)
Geruch Almond-like
Brechungsindex 1.544
Menge 5 g
Beilstein 1927303
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym benzaldehyde, 2,5-dimethyl, isoxylaldehyde, 2,5-dimethyl-benzaldehyde, acmc-20aoaf, pubchem1474, benzaldehyde,2,5-dimethyl, 2,5-dimethylbenzaldehyde
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 98%