Learn More
2,5-Dimethylphenylacetonitril, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11361447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11361447 25 g 25 Gramm
11351447 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11361447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01942.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16213-85-7
Summenformel C10H11N
Molekulargewicht (g/mol) 145.205
MDL-Nummer MFCD00013816
InChI-Schlüssel HCELORQTHSKCQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethylphenylacetonitrile, 2-2,5-dimethylphenyl acetonitrile, 2,5-dimethylbenzyl cyanide, acetonitrile, 2,5-xylyl, 2,5-xylyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,5-dimethyl, 2,5-xylylacetonitrile, 2,5-dimethylphenyl acetonitrile, 2,5-dimethylbenzeneacetonitrile, unii-ult00p22mn
PubChem CID 27753
IUPAC-Name 2-(2,5-dimethylphenyl)acetonitril
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethylphenylacetonitrile
Schmelzpunkt 27°C to 29°C
Siedepunkt 73°C (1 mmHg)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2084136
Formelmasse 145.2
Reinheit (%) ≥98%