missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 7-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30783123
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30783123 100 mg
30770647 250 mg
30782085 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30783123 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD145692100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 7-methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
CAS 150321-92-9
Summenformel C15H11NO7
MDL-Nummer MFCD00467593
Menge 100 mg
SMILES COC1=CC=C2C=C(C(=O)ON3C(=O)CCC3=O)C(=O)OC2=C1
Molekulargewicht (g/mol) 317.25
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.