Learn More
2,5-Diphenyloxazol, Szintillationsgütegrad 99 %, ACROS Organics™
26.12 € - 1241.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 92-71-7
Summenformel C15H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 221.26
MDL-Nummer MFCD00005306
InChI-Schlüssel CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym PPO
PubChem CID 7105
IUPAC-Name 2,5-diphenyl-1,3-oxazol
SMILES O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10091090
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
117380250
25g Kunststoffflasche
26.12 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 8 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10102770
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
117381000
100g Kunststoffflasche
72.53 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 8 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10112770
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
117385000
500g Kunststoffflasche
249.00 €
500 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 37 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10793324
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
117380025
2.5kg Kunststoffeimer
1241.00 €
2.50 Kilogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
24-08-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Für die Fluoreszenz-/Lumineszenzspektroskopie
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
92-71-7
221.26
CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
7105
O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
C15H11NO
MFCD00005306
PPO
2,5-diphenyl-1,3-oxazol
Spezifikation
2, 5-Diphenyloxazole
99%
92-71-7
98.5
1.06g/mL
99%
Kunststoffflasche
27, 78
CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
2,5-diphenyl-1,3-oxazol
7105
Kristallpulver
85% min. (40% min. in toluene)
70°C to 72°C
25g
quench parameter to Norm.St.:> 73%
< 25 cpm
100.0
Authentic
C15H11NO
MFCD00005306
PPO
O1C(=CN=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
221.26
221.26
≥98.5%