Learn More
2,6-Bis(Methoxycarbonyl)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304326
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11304326 250 mg 250 Milligramm
11384316 1 g 1 Gramm
11394316 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11304326
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19952.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 681812-07-7 | C8H5BF6O2 | 257.926 g/mol
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Bis(trifluormethyl)benzolboronsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 681812-07-7
Summenformel C8H5BF6O2
Molekulargewicht (g/mol) 257.926
MDL-Nummer MFCD04039321
InChI-Schlüssel WAMPGNNEOZGBHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-bis trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2,6-bis trifluoromethyl phenylboronic acid, 2,6-bis trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2,6-ditrifluoromethylphenyl boronic acid, boronic acid, 2,6-bis trifluoromethyl phenyl, acmc-1b92w, ablock ab-13-3574, 2,6-bis-trifluoromethyl benzeneboronic acid
PubChem CID 2783239
IUPAC-Name [2,6-bis(trifluormethyl)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼150°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 257.93
Reinheit (%) 97%