Learn More
2,6-Bis(Trifluoromethyl)Benzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464477 1 g 1 Gramm
11474477 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464477 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20486.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 24821-22-5 | C9H4F6O2 | 258.119 g/mol
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid is used as an organic intermediate in synthesis. It is also used as a pharmaceutical intermediate and organic intermediate in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoesäure wird als organisches Zwischenprodukt in der Synthese verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt und organisches Zwischenprodukt in der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24821-22-5
Summenformel C9H4F6O2
Molekulargewicht (g/mol) 258.119
MDL-Nummer MFCD00000376
InChI-Schlüssel XZNLSDPNMNWCRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-bis trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2,6-bis trifluoromethyl, 2,6-bis-trifluoromethylbenzoic acid, 2,6-di trifluoromethyl benzoic acid, 2,6-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, 2,6-bis trifluoromethyl-benzoic acid, pubchem4988, acmc-1co7v, rarechem al bo 0513, timtec-bb sbb000962
PubChem CID 90618
IUPAC-Name 2,6-Bis(-trifluormethyl)benzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)C(F)(F)F)C(=O)O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 136°bis 140 °C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 2057459
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 258.12
Reinheit (%) 98%