Learn More
2,6-Bis(Trifluoromethyl)Benzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10189629 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10189629 1 g Glasflasche 1 Gramm
10129399 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10189629 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 214460010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 24821-22-5 | C9H4F6O2 | 258.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24821-22-5
Summenformel C9H4F6O2
Molekulargewicht (g/mol) 258.11
InChI-Schlüssel XZNLSDPNMNWCRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-bis trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2,6-bis trifluoromethyl, 2,6-bis-trifluoromethylbenzoic acid, 2,6-di trifluoromethyl benzoic acid, 2,6-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, 2,6-bis trifluoromethyl-benzoic acid, pubchem4988, acmc-1co7v, rarechem al bo 0513, timtec-bb sbb000962
PubChem CID 90618
IUPAC-Name 2,6-Bis(-trifluormethyl)benzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)C(F)(F)F)C(=O)O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 137.7°C to 138.6°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CF3)2C6H3CO2H
Menge 1 g
Formelmasse 258.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver