Learn More
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10339250 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10339250
Marke: Thermo Scientific Acros 294161000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 489-01-0 | C15H24O2 | 236.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 489-01-0
Summenformel C15H24O2
Molekulargewicht (g/mol) 236.35
MDL-Nummer MFCD00008824
InChI-Schlüssel SLUKQUGVTITNSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyanisole, topanol 354, phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxyanisole, unii-616072tmxy, ccris 5219, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, phenol, 2,6-di-tert-butyl-4-methoxy, chembl98253
PubChem CID 10269
IUPAC-Name 2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 103°C to 106°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Fieser 16,110; 16,58
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble
Formelmasse 236.35
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.