Learn More
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15575046 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15575046
Marke: Thermo Scientific Acros 167340050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 719-22-2 | C14H20O2 | 220.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 719-22-2
Summenformel C14H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.31
InChI-Schlüssel RDQSIADLBQFVMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butyl-p-benzoquinone, 2,6-di-tert-butyl-1,4-benzoquinone, 2,6-di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,6-di-tert-butylbenzoquinone, 2,6-di-tert-butylquinone, 2,6-di-t-butyl-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, p-benzoquinone, 2,6-di-tert-butyl, unii-4c9d8l0y0t, 2,6-di tert-butyl benzo-1,4-quinone
PubChem CID 12867
IUPAC-Name 2,6-Ditert-butylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=O)C=C(C1=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Schmelzpunkt 65.0°C to 68.0°C
Siedepunkt 75.0°C to 80.0°C (0.7 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Strukturformel [(CH3)3C]2C6H2(=O)2
Menge 5 g
Fieser 09,139
Formelmasse 220.31
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.