Learn More
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10113850 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Unit Size:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
10113850 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10113850 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 167340010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2, 6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Namenshinweis 98%
CAS 719-22-2
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 65.0°C to 68.0°C
Farbe Orange bis Braun
Siedepunkt 75.0°C to 80.0°C (0.7 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H20O2
Strukturformel [(CH3)3C]2C6H2(=O)2
MDL-Nummer MFCD00001601
Menge 1 g
Fieser 09,139
Synonym 2,6-di-tert-butyl-p-benzoquinone, 2,6-di-tert-butyl-1,4-benzoquinone, 2,6-di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,6-di-tert-butylbenzoquinone, 2,6-di-tert-butylquinone, 2,6-di-t-butyl-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, p-benzoquinone, 2,6-di-tert-butyl, unii-4c9d8l0y0t, 2,6-di tert-butyl benzo-1,4-quinone
InChI-Schlüssel RDQSIADLBQFVMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=O)C=C(C1=O)C(C)(C)C
IUPAC-Name 2,6-Ditert-butylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 220.31
PubChem CID 12867
Formelmasse 220.31
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.