Learn More
2,6-Di-tert-butyl-p-benzochinon, TRC
Artikelnummer. 30006878
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006878 10 g 10 Gramm
30006743 25 g 25 Gramm
30003493 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006878 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD42943510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 719-22-2
Summenformel C14 H20 O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.31
Synonym 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-Bis[1,1-dimethyl ethyl]quinone, 2,6-Di-tert-butyl-1,4-benzoquinone, 2,6-Di-tert-butyl-2,5-cyclohexadien-1,4-dione, 2,6-Di-tert-butyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone, 2,6-Di-tert-butyl-p-quinone, 2,6-Di-tert-butylbenzoquinone, 2,6-Di-tert-butylquinone, 3,5-Di-tert-butyl-p-benzoquinone, 3,5-Di-tert-butylquinone, NSC 14448
IUPAC-Name 2,6-Ditert-butylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=O)C=C(C1=O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H20O2/c1-13(2,3)10-7-9(15)8-11(12(10)16)14(4,5)6/h7-8H,1-6H3
Formelmasse 220.1463