Learn More
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, TRC
Artikelnummer. 30009901
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009901 10 g 10 Gramm
17912605 500 mg 500 Milligramm
17954225 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009901 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD42948010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128-37-0
Summenformel C15 H24 O
Molekulargewicht (g/mol) 220.35
Synonym p-Cresol, 2,6-di-tert-butyl- (7CI,8CI), 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol, 2,6-Bis(tert-butyl)-4-methylphenol, 2,6-Di(tert-butyl)hydroxytoluene, 2,6-Di-t-butyl-4-methylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-cresol, 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methyl phenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-methyl-1-hydroxybenzene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylhydroxybenzene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresole, 2,6-Di-tert-butyl-p-methylphenol, 2,6-Di-tert-butylcresol, 2,6-Di-tert-butylmethylphenol, 2,6-Ditertbutyl paracresol, 2,6-tert-Butyl-4-methylphenol, 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxytoluene, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene, 3,5-Di-tert-butyl-p-hydroxytoluene, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butyltoluene, 4-Methyl-2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 4-Methyl-2,6-di-tert-butylphenol, 4-Methyl-2,6-ditertbutyl phenol, AO 29, AO 4, AO 4K, AOX 4, AOX 4K, Addiox 1005, Additin RC 1220, Advastab 401, Agidol, Agidol 1, Agidol 1A, Alkofen BP, Antage BHT, Antioxidant 246, Antioxidant 264, Antioxidant 29, Antioxidant 30, Antioxidant 4, Antioxidant 4K, Antioxidant 501, Antioxidant BHT, Antioxidant DBPC, Antioxidant KB, Antioxidant MPJ, Antioxidant OC, Antioxidant T 501, Antox QT, B-NOX BHT-P, BAT, BHT, BHT 264, BHT 501, BHT Swanox, BHT-C, Buks, Butylated hydroxytoluene, CAO 1, CAO 3, Catalin CAO 3, Chemanox 11, DBPC, Dalpac, Deenax, Di-tert-Butyl-4-methylphenol, Di-tert-butyl-p-cresol, Di-tert-butylcresol, Dibunol, Dibutyl paracresol, Dibutylated hydroxytoluene, Dibutylcresol, Dibutylhydroxytoluene, E 321, FG, Grindox BHT, H-BHT, Impruvol, Ionol, Ionol 1, Ionol 330, Ionol BHT, Ionol CP, Ionol K, Ionole, K-NOX-BHT, Kerabit, Lavinix BHT, Lowinox BHT, Lubrizol 817, M 4801, NK-BHT, NSC 6347, Na-Lube AO 220, Naugard BHT, Nipanox, Nipanox BHT, Nocrac 200, Nocrac 2000, Nonox TBC, P 21, P 21 (phenol), PN 01, Parabar 441, Permanax BHT, Popol, Ralox BHT, Selosol H 633, Stavox, Sumilizer BHT, Sumilizer BHT-R, Sustane BHT, Swanox BHT, T 501, T 501 (phenol), T 502A, Tenamene 3, Tenox BHT, Tonarol, Topanol, Topanol BHT, Topanol C, Topanol O, Topanol O-FG, Topanol OC, Topanol OL, Ultranox 226, Vanlube PC, Vanlube PCX, Vanox PC, Vianol, Vulkanox BHT, Vulkanox KB, Yoshinox BHT, o-Di-tert-butyl-p-methylphenol
IUPAC-Name 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
SMILES Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Butylhydroxytoluene
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
Formelmasse 220.1827
Reinheit (%) >95%