Learn More
2,6-Di(trifluoromethyl)chinolin-4 -ol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 6-Di(trifluoromethyl)quinolin-4-ol |
CAS | 35877-04-4 |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C11H5F6NO |
MDL-Nummer | MFCD00276581 |
Menge | 1 g |
Synonym | 2,6-bis trifluoromethyl-4-hydroxyquinoline, 2,6-bis trifluoromethyl quinolin-4-ol, 2,6-di trifluoromethyl quinolin-4-ol, 2,6-bis trifluoromethyl-1h-quinolin-4-one, 2,6-bis trifluoromethyl quinolin-4 1h-one, maybridge1_004924, pubchem5935, 4-quinolinol,2,6-bis trifluoromethyl, 4-quinolinol, 2,6-bis trifluoromethyl, 4-hydroxy-2,6-bis trifluoromethyl quinoline |
InChI-Schlüssel | AOGNHURBEDTPIZ-UHFFFAOYSA-N |