Learn More
2,6-Diamino-3-fluor-4-(trifluormethyl)-pyridin, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 6-diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine |
CAS | 737000-87-2 |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C6H5F4N3 |
MDL-Nummer | MFCD08687525 |
Menge | 1 g |
Synonym | 2,6-diamino-3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine, 3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-2,6-diamine, acmc-20ao9j, 2,6-pyridinediamine,3-fluoro-4-trifluoromethyl |
InChI-Schlüssel | PDGRIBPWQHTDEN-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | NC1=NC(N)=C(F)C(=C1)C(F)(F)F |
IUPAC-Name | 3-Fluor-4-(trifluormethyl)pyridin-2,6-diamin |