Learn More
2,6-Dibrom-4-fluorphenol, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7027774
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11486516 5 g 5 Gramm
11496516 25 g 25 Gramm
11406526 100 g -
3 options
Artikelnummer. 11486516
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24782.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 344-20-7
Summenformel C6H3Br2FO
Molekulargewicht (g/mol) 269.895
MDL-Nummer MFCD00002317
InChI-Schlüssel RRAZCUUOWIDAJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,6-dibromo-4-fluoro, 2,6-dibromo-4-fluoro-phenol, pubchem2868, acmc-209i7j, ksc494q8h, emolecules 492569, 1-bromo-3,4,5-trifluorobezene, attercop-chm at113643, 2,6-dibromo-4-fluorophenol
PubChem CID 67654
IUPAC-Name 2,6-dibrom-4-Fluorphenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dibromo-4-fluorophenol
Schmelzpunkt 54°C to 56°C
Geruch Phenol-like
Menge 5 g
Beilstein 1868033
Formelmasse 269.91
Reinheit (%) ≥98%